T7540
Tyrphostin 47
≥98%
Sinônimo(s):
α-Cyano-3,4-dihydroxythiocinnamamide, 3,4-Dihydroxy-α-cyanothiocinnamamide, RG 50864
About This Item
Ensaio
≥98%
potência
2.4 μM IC50
solubilidade
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, orange
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)\C(=C\c1ccc(O)c(O)c1)C#N
Informações sobre genes
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3