T7075
TIPP-Ψ
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
H-Tyr-Tic(CH2NH)-Phe-Phe-OH
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
peso molecular
(mass spec confirms mol. wt.)
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2CN[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3