Documentos Principais
T7012
Sigma-Aldrich
Brometo de tetraetilamônio
≥99%
Sinônimo(s):
Brometo de TEA
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)4N(Br)
Número CAS:
Peso molecular:
210.16
Beilstein:
3563430
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
Ensaio
≥99%
pf
285 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)