T6638
Tolnaftate
Sinônimo(s):
Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
cor
white to off-white
solubilidade
chloroform: soluble 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
chave InChI
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?