T6454
Anti-Timeless (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-TIM, Anti-TIM1, Anti-Timeless1, Anti-hTIM
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~160 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells over expressing human Timeless
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human Timeless
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human Timeless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TIMELESS(8914)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)