T5830
Trap-101 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1-[1-(cyclooctylmethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-4-pyridinyl]-3-ethyl-1,3-dihydro-2Hbenzimidazol-2-one hydrochloride
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCN1C(=O)N(C2=C(CO)CN(CC2)CC3CCCCCCC3)c4ccccc14
InChI
1S/C24H35N3O2.ClH/c1-2-26-22-12-8-9-13-23(22)27(24(26)29)21-14-15-25(17-20(21)18-28)16-19-10-6-4-3-5-7-11-19;/h8-9,12-13,19,28H,2-7,10-11,14-18H2,1H3;1H
chave InChI
YEVMLMQAMCKVSC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3