Key Documents
T5626
Sigma-Aldrich
2′,3′,5′-Tri-O-acetylcytidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H19N3O8 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
405.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C15H19N3O8.ClH/c1-7(19)23-6-10-12(24-8(2)20)13(25-9(3)21)14(26-10)18-5-4-11(16)17-15(18)22;/h4-5,10,12-14H,6H2,1-3H3,(H2,16,17,22);1H/t10-,12-,13-,14-;/m1./s1
chave InChI
DMDAYVSFFBNVOE-VNQMUNOFSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3