Key Documents
T5406
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophene
Sinônimo(s):
α-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8S3
Número CAS:
Peso molecular:
248.39
Beilstein:
178604
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pf
93-95 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
chave InChI
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Natural product occurring in marigold which shows UV-enhanced antibiotic activity.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Arora, S.K.
Tetrahedron Letters, 24, 4043-4043 (1983)