Documentos Principais
T5153
Sigma-Aldrich
Tyr-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-Leu
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H59N9O13
Número CAS:
Peso molecular:
849.93
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
B M Dutia et al.
Nature, 321(6068), 439-441 (1986-05-22)
Ribonucleotide reductase is an essential enzyme for DNA synthesis in all prokaryotic and eukaryotic cells; it catalyses the reductive conversion of ribonucleotides to deoxyribonucleotides. Several herpesviruses including herpes simplex virus type 1 (HSV-1), HSV-2, pseudorabies virus (PRV), equine herpesvirus type