Key Documents
T4818
Sigma-Aldrich
Tyrphostin AG 555
≥98%
Sinônimo(s):
N-(3′-Phenylpropyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin B46
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
322.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
potência
IC50 (700 nM)
solubilidade
DMSO or ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)NCCCc2ccccc2
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
EGFR protein tyrosine kinase inhibitor.