Documentos Principais
T4805
Sigma-Aldrich
Anti-Thrombopoietin antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-TPO
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... THPO(7066)
Imunogênio
recombinant human TPO.
forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline
Nota de preparo
Purified using protein G affinity chromatography.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto comparável
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)