T4442
Anti-Transforming Growth Factor-β2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-TGF-β2
About This Item
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human, pig
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGFB2(7042)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?