Documentos Principais
T4250
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
≥99%
Sinônimo(s):
TPB
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
358.47
Beilstein:
1914229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
≥99%
pf
207-209 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)\C(=C\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H
chave InChI
KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used as a scintillation reagent.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2