Documentos Principais
T4192
Sigma-Aldrich
Tyrphostin SU 1498
≥98%
Sinônimo(s):
(E)-N-(3″-Phenylpropyl)-α-cyano-3′,5′-diisopropyl-4′-hydroxycinnamamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H30N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
390.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
forma
solid
potência
700 nM IC50
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(\C=C(/C#N)C(=O)NCCCc2ccccc2)cc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C25H30N2O2/c1-17(2)22-14-20(15-23(18(3)4)24(22)28)13-21(16-26)25(29)27-12-8-11-19-9-6-5-7-10-19/h5-7,9-10,13-15,17-18,28H,8,11-12H2,1-4H3,(H,27,29)/b21-13+
chave InChI
JANPYFTYAGTSIN-FYJGNVAPSA-N
Aplicação
Tyrphostin SU 1498 has been used as a VEGF inhibitor in mice1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and selective inhibitor of the VEGF receptor kinase, Flk-1. Very weak inhibitor of PDGFR-kinase, EGFR-kinase and HER-2 kinase.
Nota de preparo
Tyrphostin SU 1498 is soluble in DMSO.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaorui Shi
The American journal of pathology, 174(5), 1692-1704 (2009-04-08)
This study explored the effect of acoustic trauma on cochlear pericytes. Transmission electron microscopy revealed that pericytes on capillaries of the stria vascularis were closely associated with the endothelium in both control guinea pigs and mice. Pericyte foot processes were