T4168
Nalgene® centrifuge tubes, Round Style 3117
nominal capacity 16 mL
Sinônimo(s):
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
Selecione um tamanho
R$ 612,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 612,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate
unlipped
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 50,000 × g
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
Nalgene® 3117-0160
capacidade nominal
16 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Designed with round bottoms to fit high-speed rotors
- Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- Lip allows easier retrieval from rotor cavities
- Economical choice - may also be used as test tubes
- Longer-lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
- Autoclavable/Transparent
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)