T4057
Tyrphostin AG 1296
≥98%
Sinônimo(s):
6,7-Dimethoxy-2-phenylquinoxaline
About This Item
Ensaio
≥98%
forma
powder
solubilidade
methylene chloride: soluble 10 mg/mL
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2ncc(nc2cc1OC)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-19-15-8-12-13(9-16(15)20-2)18-14(10-17-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
chave InChI
QNOXYUNHIGOWNY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3