T3932
Tyrphostin AG 1295
≥98%
Sinônimo(s):
6,7-Dimethyl-2-phenylquinoxaline
About This Item
Ensaio
≥98%
solubilidade
0.1 M HCl: soluble <1 mg/mL
ethanol: soluble 10 mg/mL
methylene chloride: soluble 10 mg/mL
0.1 M NaOH: insoluble
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2ncc(nc2cc1C)-c3ccccc3
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956) , FLT3(2322) , PDGFRB(5159) , SRC(6714)
mouse ... Pdgfrb(18596)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3