Key Documents
T3256
Sigma-Aldrich
Thiocholesterol
~95%
Sinônimo(s):
5-Cholestene-3β-thiol, Cholesteryl mercaptan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46S
Número CAS:
Peso molecular:
402.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
~95%
pf
97-99 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](S)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46S/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
QGVQZRDQPDLHHV-DPAQBDIFSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3