T3149
Tocinoic acid
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
[Ile3]-Pressinoic acid
About This Item
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C1NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)CSSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C30H44N8O10S2/c1-3-14(2)24-29(46)34-18(8-9-22(32)40)26(43)36-20(11-23(33)41)27(44)37-21(30(47)48)13-50-49-12-17(31)25(42)35-19(28(45)38-24)10-15-4-6-16(39)7-5-15/h4-7,14,17-21,24,39H,3,8-13,31H2,1-2H3,(H2,32,40)(H2,33,41)(H,34,46)(H,35,42)(H,36,43)(H,37,44)(H,38,45)(H,47,48)
chave InChI
ITRWUGOBSKHPTA-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3