Documentos Principais
T3013
Sigma-Aldrich
D-allo-Threonine
Sinônimo(s):
(2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
119.12
Beilstein:
1721644
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pf
276 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)