Documentos Principais
T2657
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
393.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
cor
white
pf
194 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C12H15NO3.C7H8O3S/c1-2-7-16-12(15)11(13)8-9-3-5-10(14)6-4-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-6,11,14H,1,7-8,13H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
chave InChI
MPNOOYSRGYNTIE-MERQFXBCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)