Documentos Principais
T2650
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
Sinônimo(s):
(S)-(+)-α-Tetralol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
2208779
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
chave InChI
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)