Documentos Principais
T2532
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-D-galactal
≥90%
Sinônimo(s):
1,2-Dideoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-lyxo-1-hexenopyranose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16O7
Número CAS:
Peso molecular:
272.25
Beilstein:
90782
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥90%
pf
34-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
chave InChI
LLPWGHLVUPBSLP-IJLUTSLNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)