T1894
cis-9-Tetradecenol
~95%
Sinônimo(s):
(Z)-9-TDOL, Myristoleyl alcohol, Z-9-TDOL
About This Item
Ensaio
~95%
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)