T1827
Anti -TBP antibody, Mouse monoclonal
clone 58C9, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-GTF2D, Anti-GTF2DI, Anti-SCA17, Anti-TATA box binding protein, Anti-TFIID
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
58C9
peso molecular
antigen ~42 kDa
reatividade de espécies
Sf9 cell line, human, yeast, Drosophila melanogaster
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using nuclear extracts of D.Mel cells
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Drosophila melanogaster ... Tbp(37476)
human ... TBP(6908)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- co-immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado