Documentos
T165
Sigma-Aldrich
S(+)-Terguride
solid
Sinônimo(s):
S(+)-N,N-Diethyl-N′([8α]-6-methylergolin-8-yl)urea, S(+)-Terguride (5R, 8S, 10R)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28N4O
Número CAS:
Peso molecular:
340.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +28°, c = 0.2 in pyridine(lit.)
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(c34)[C@@]1([H])C[C@@H](CN2C)NC(=O)N(CC)CC
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ergot derivative; dehydrogenated analog of lisuride; D2 dopamine receptor partial agonist.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
T Akai et al.
Annals of neurology, 33(5), 507-511 (1993-05-01)
Behavioral effects of terguride, a partial dopamine D2 agonist, on 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-lesioned parkinsonian cynomolgus monkeys were compared with those of the dopamine agonist apomorphine and the dopamine antagonist haloperidol. Terguride alone ameliorated the parkinsonism without inducing any sign of excitability