Documentos Principais
T1507
Sigma-Aldrich
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester
≥98% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H31N3O7
Número CAS:
Peso molecular:
521.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
product name
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)Cc3ccc(O)cc3
InChI
1S/C28H31N3O7/c1-38-28(37)25(16-19-6-12-22(34)13-7-19)31-27(36)24(15-18-4-10-21(33)11-5-18)30-26(35)23(29)14-17-2-8-20(32)9-3-17/h2-13,23-25,32-34H,14-16,29H2,1H3,(H,30,35)(H,31,36)
chave InChI
UXCUYXDJYCOPDL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3