T1323
Monoclonal Anti-ε-Tubulin antibody produced in mouse
clone TUB-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TUB-11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 55 kDa
reatividade de espécies
frog, mouse, chicken, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured chicken fibroblasts
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBE1(51175)
mouse ... Tube1(71924)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.