Key Documents
T1292
Sigma-Aldrich
Tumor Necrosis Factor-α Human Fragment 46-65
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Asn-Gln-Leu-Val-Val-Pro-Ser-Glu-Gly-Leu-Tyr-Leu-Ile-Tyr-Ser-Gln-Val-Leu-Phe-Lys
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C110H172N24O30
Número CAS:
Peso molecular:
2310.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95% (HPLC)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Informações sobre genes
human ... TNF(7124)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3