T1200
Anti-Tal (FQ-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Tsg101-associated ligase
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 84 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 20-40 μg using mouse brain S1 cytosolic fraction
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using mouse fibroblast NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human kidney 293 cells expressing human Tal
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRSAM1(90678)
mouse ... Lrsam1(227738)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)