Key Documents
T1139
Sigma-Aldrich
TNPAL-glucocerebroside
Sinônimo(s):
Trinitrophenylaminolauroylglucocerebroside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H71N5O14
Número CAS:
Peso molecular:
870.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)NC(=O)CCCCCCCCCCCNc2c(cc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)N(=O)=O
Nota de preparo
Prepared from glucocerebrosides from Human (Gaucher′s) Spleen