T113
3-Tropanylindole-3-carboxylate methiodide
solid
Sinônimo(s):
ICS-205,930 methiodide
About This Item
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: soluble
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].C[N+]1(C)C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
Informações sobre genes
human ... HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)