Documentos Principais
T1017
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylglycerol
liquid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H32O3Si3
Número CAS:
Peso molecular:
308.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
liquid
cor
clear colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OCC(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)