T0892
Interleukin-2 from rat
from rat, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
rIL-2, IL-2, T-Cell growth factor, IL-2
About This Item
fonte biológica
rat
Formulário
solid
potência
0.2-2.5 units/mL
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rat ... Il2(116562)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)