Documentos Principais
T0828
Sigma-Aldrich
L-Talitol
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+/m0/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-OMMKOOBNSA-N
Descrição geral
A rare sugar alcohol (polyol).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)