Documentos Principais
T0674
Sigma-Aldrich
4-Thiouridine 5′-diphosphate ammonium salt
≥65%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14N2O11P2S
Número CAS:
Peso molecular:
420.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
concentração
≥65%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N.OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=S)NC2=O