Documentos Principais
T0283
Sigma-Aldrich
Calcitonin rat
≥95% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Thyrocalcitonin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C148H228N40O46S3
Número CAS:
Peso molecular:
3399.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(Cc4ccccc4)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc5ccc(O)cc5)NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C6CSSCC(N)C(=O)NCC(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)N6)C(C)O)C(C)O)C(C)O)C(C)O)C(=O)NCC(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(C)C(=O)N7CCCC7C(N)=O
Informações sobre genes
Amino Acid Sequence
Cys-Gly-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Met-Leu-Gly-Thr-Tyr-Thr-Gln-Asp-Leu-Asn-Lys-Phe-His-Thr-Phe-Pro-Gln-Thr-Ser-Ile-Gly-Val-Gly-Ala-Pro-NH2 [Disulfide Bridge: 1-7]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hypocalcemic hormone produced by the parafollicular C cells of the thyroid or by the ultimobranchial bodies of nonmammalian vertebrates. Decreases blood calcium and phosphate due to inhibition of resorption by osteoblasts and osteocytes.
Outras notas
32 amino acid polypeptide, 8 of which are conserved across all species.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)