T0267
3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
≥95%
Sinônimo(s):
Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
pf
69-73 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H2
chave InChI
HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves