Key Documents
T0158
Sigma-Aldrich
Calcitonin porcine
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Thyrocalcitonin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C159H232N46O45S3
Número CAS:
Peso molecular:
3604.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Cys-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Val-Leu-Ser-Ala-Tyr-Trp-Arg-Asn-Leu-Asn-Asn-Phe-His-Arg-Phe-Ser-Gly-Met-Gly-Phe-Gly-Pro-Glu-Thr-Pro-NH2 [Disulfide Bridge: 1-7]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hypocalcemic hormone produced by the parafollicular C cells of the thyroid or by the ultimobranchial bodies of nonmammalian vertebrates. Decreases blood calcium and phosphate due to inhibition of resorption by osteoblasts and osteocytes.
Outras notas
32 amino acid polypeptide, 8 of which are conserved across all species.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3