Documentos Principais
SYNP192005
Synthware class A graduated pipet
bottle capacity 5 mL, borosilicate glass 3.3
Sinônimo(s):
Synthware P192005, Pasteur pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
Materiais
borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P192005
capacidade do frasco
5 mL
Descrição geral
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 5mL
Aplicação
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)