Documentos Principais
SYNP170002D
Synthware round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 75 mL, O.D. × L 46 mm × 90 mm, bushing type, #25
Sinônimo(s):
Synthware P170002D, pressure tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
bushing type #25
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P170002D
D.E. × C
46 mm × 90 mm
capacidade
75 mL
Descrição geral
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 75mL, #25, 46X90mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100025 + R212EP
Aplicação
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)