SRP8028
DR6 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CD358, TNFRSF21, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 21
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
~80 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TNFRSF21(27242)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3