SRP8017
Progranulin rat
recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PEPI, Proepithelin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
FLAG® tagged
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
~65 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Grn(29143)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2