Documentos Principais
SRP8008
Sigma-Aldrich
FTO mouse
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
EC 1.14.11, FATSO, Fat mass and obesity-associated protein, Preadipocyte factor 1
Selecione um tamanho
10 μG
R$ 1.726,00
R$ 1.726,00
Previsão de entrega em05 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 μG
R$ 1.726,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
R$ 1.726,00
Previsão de entrega em05 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
His tagged
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
~55 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
≥0.2 mg/mL
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin, tested
cor
clear
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Fto(26383)
Descrição geral
FTO (Fat mass-and obesity-associated gene) is the responsible gene for mouse ′fused toes′ mutation. An association between FTO genotype and type 2 diabetes has been confirmed. The presence of the FTO rs9939609 A-allele was found to be positively correlated with other symptoms of the metabolic syndrome, including higher fasting insulin, glucose, triglycerides, and lower HDL-cholesterol.
forma física
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
Outras notas
Mouse FTO (aa 2-502) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)