SRP6577
TAF1 (1371-1496) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
BA2R, CCG1, CCGS, DYT3, KAT4, NSCL2, TAF1 RNA Polymerase II, TAF2A, TAFII250, TATA Box Binding Protein (TBP)-Associated Factor, XDP
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
41.7 kDa (1371-1496 aa + NT GST Tag)
embalagem
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TAF1(6872)
Descrição geral
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)