SRP6533
RBP4 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PRBP, Plasma retinol-binding protein, RBP, Retinol Binding Protein 4
About This Item
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
monomer ~230 kDa (Mouse RBP4 aa 19-201 is fused at the N-terminus to a FLAG0174-tag.)
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... RBP4(19662)
Descrição geral
forma física
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3