SRP6526
FTO human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FATSO, Fat Mass and Obesity-associated Protein
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
~65 kDa (Human FTO aa 2-505 is fused at the N-terminus to a His-tag.)
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
0.2 mg/mL
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FTO(79068)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3