SRP6508
Haptoglobin (Phenotype 2-2) from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Hp 2-2
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)