SRP6470
CADM1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
BL2, DKFZp686F1789, IGSF4, IGSF4A, MGC149785, NECL2, Necl-2, RA175, ST17, SYNCAM, TSLC1, sTSLC-1, sgIGSF, synCAM1
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 38.5 kDa
observed mol wt 38.5_kDa,50_kDaand55-85 kDa
observed mol wt 50 kDa
observed mol wt 55-85 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CADM1(23705)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3