SRP6456
EPHB4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Ephrin-type-B-receptor-4, HTK, MYK1, TYRO11
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 57.8 kDa
observed mol wt 65-70 kDa by SDS-PAGE (DTT- reduced.)
embalagem
pkg of 20 and 100 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EPHB4(2050)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3